주요 문서
Z406678
Borosilicate glass stirrer blade
W × L 23 mm × 113 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩72,776
₩72,776
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩72,776
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
NACRES:
NB.72
₩72,776
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
glass
설명
for shafts with button
특징
fits shaft o.d. 10 mm
for flask size 2,000 ‑ 3,000 mL
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ace Glass 8083-16
너비 × 길이
23 mm × 113 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)