주요 문서
Z405760
Cotton blend glove liners
size S/M (womens)
동의어(들):
fabric glove insert
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩37,352
₩37,352
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩37,352
About This Item
UNSPSC 코드:
46181504
NACRES:
NB.35
₩37,352
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
cotton
white gloves
크기
S/M (womens)
무균
non-sterile
특징
latex free
powder-free
reusable
포장
pack of 12 pair
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
길이
9 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Use these gloves for product protection during inspection or light manufacturing. Also ideal for use as a liner underneath outer gloves. Reversible pattern allows glove to be worn on either hand. Lightweight styles feature unhemmed cuffs.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)