주요 문서
Z334529
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with angled necks
capacity 25 mL, side joint: ST/NS 14/23, center joint: ST/NS 19/23
동의어(들):
FR25/2S/11A
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck
조인트
center joint: ST/NS19/23
side joint: ST/NS14/23
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
포장
case of 1
제조업체/상표
Quickfit FR25/2S/11A
재고 정보
not available in USA and Canada
높이
80 mm
용량
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With three necks fitted with Quickfit, precision-ground sockets. Axes of all three joints meet at bottom of flask.
  • One vertical neck
  • Two angled side necks
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)