주요 문서
Z322202
Quickfit® right-angle tubing adapter
joint: ST/NS 29/32
동의어(들):
MF10/4B/SC
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩64,351
₩64,351
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩64,351
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
₩64,351
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS29/32
제조업체/상표
Quickfit MF 10/4B/SC
재고 정보
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With joint and right angle-connection with screw-thread connector for flexible tubing.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)