Z314595
FORTUNA® Optima glass syringes with interchangeable components
capacity 100 mL, Luer lock tip style
동의어(들):
Glass syringe
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩152,149
10 EA
₩1,304,275
₩152,149
출고 가능일2025년 4월 09일세부사항
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩152,149
10 EA
₩1,304,275
About This Item
UNSPSC 코드:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
₩152,149
출고 가능일2025년 4월 09일세부사항
추천 제품
material
borosilicate glass
특징
autoclavable
graduated 4 mL
제조업체/상표
Fortuna Graf
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Interchangeable barrels and plungers
- Flanges flat on two sides to prevent syringe rolling
- Colored ring on plunger ends for easy volume measurement
- Conformity certified by H mark
Glass Luer - standard Luer hub
Luer lock - metal Luer lock tip on glass syringe, easy twist locks Luer needle onto syringe
법적 정보
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객