주요 문서
Z311014
Mettler Toledo portable pH/ion meter
Model MP120, meter with Inlab® 413 IP67 waterproof electrode
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NB.61
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
CE Compliant
설명
ATC range −5 - 105 °C
BNC connector
electrode condition display
multipoint calibration: display
pH/mV/T functions
제조업체/상표
Model MP120
재고 정보
available only in EU
mV 측정 범위
1,999
pH 측정 범위
0.00-14.00, accuracy: 0.01, resolution: 0.01
파라미터
−5-105 °C temperature
크기
50 mm × 90 mm × 210 mm
베터리 전력
AA
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Meters ultrasonically welded for strength and waterproofing to IP67. Will float if dropped in water. Battery powered (batteries supplied) with approximately 500h battery life and auto shut-off after 10 min of non-use.
특징 및 장점
Excellent value with autostability and storage for 10 readings.
법적 정보
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)