주요 문서
Z309192
Quickfit® Allihn condenser
L 250 mm, joint: ST/NS 19/26
동의어(들):
CX7/02/SC
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩318,000
₩318,000
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩318,000
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩318,000
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS19/26
제조업체/상표
Quickfit CX 7/02/SC
재고 정보
not available in USA and Canada
길이
250 mm
표면적
130 cm2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Bulb sections give greater surface area for more cooling than the corresponding Liebig type condenser. Generally used for reflux. Condensers have plain stem tops.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)