주요 문서
Z302538
Quickfit® Multiple Adapters
top female Joints: ST/NS 19/26 (2), bottom male joint: ST/NS 24/29
동의어(들):
MA1/3
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩108,098
₩108,098
예상 입고일2025년 7월 01일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩108,098
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
₩108,098
예상 입고일2025년 7월 01일세부사항
조인트
female Joints: ST/NS top19/26 (2)
male joint: ST/NS bottom24/29
제조업체/상표
Quickfit MA 1/3
재고 정보
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Two neck parallel.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)