주요 문서
Z303518
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with angled necks
capacity 100 mL, center joint: ST/NS 24/29, side joint: ST/NS 19/26
동의어(들):
FR100/3S/22A
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩144,841
₩144,841
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩144,841
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩144,841
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
round bottom flask
three angled neck
조인트
center joint: ST/NS24/29
side joint: ST/NS19/26
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
포장
pack of 1
제조업체/상표
Quickfit FR100/3S/22A
재고 정보
not available in USA and Canada
높이
110 mm
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With three necks fitted with Quickfit, precision-ground sockets. Axes of all three joints meet at bottom of flask.
  • One vertical neck
  • Two angled side necks
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)