주요 문서
Z303089
Quickfit® air condenser
L 200 mm, joint: ST/NS 14/23
동의어(들):
C2/11
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩45,269
₩45,269
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩45,269
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩45,269
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS14/23
제조업체/상표
Quickfit C 2/11
재고 정보
not available in ROW
not available in USA and Canada, ROW (Available only in EU countries)
길이
200 mm
표면적
100 cm2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These simple condensers are useful for condensation of materials with boiling points greater the 150 °C.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)