주요 문서
SYNC221420
Synthware air reflux condenser
joint: ST/NS 14/20, L 96 mm
동의어(들):
Synthware C221420, Glass air condenser
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩55,216
₩55,216
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩55,216
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
₩55,216
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS14/20
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
C221420
길이
96 mm
일반 설명
Synthware air reflux is a condenser enhancing separation through a reflux mechanism. With upper standard taper outer joint (14/20) to fit various laboratory glassware and a lower drip tip joint. Overall length is 143 mm and length between the joints is 96 mm.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)