주요 문서
Z178241
Sigma-Aldrich
Round-bottom-flask support
diam. × H 171 mm × 51 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩102,921
₩102,921
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩102,921
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩102,921
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polypropylene
무균
non-sterile
포장
pack of 1
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
용량
10,000 mL
직경 × 높이
171 mm × 51 mm
일반 설명
PP, for glass or plastic flasks up to 10 L in size. Flask is automatically centered in stepped, concentric-ring inner cone. Stackable. Steam autoclavable at 250°F (121°C).
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1