주요 문서
Z301159
Quickfit® expansion adapter
top female joint: ST/NS 34/35, bottom male joint: ST/NS 19/26
동의어(들):
XA52
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩92,873
₩92,873
예상 입고일2025년 6월 26일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩92,873
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
₩92,873
예상 입고일2025년 6월 26일세부사항
조인트
female joint: ST/NS top34/35
male joint: ST/NS bottom19/26
제조업체/상표
Quickfit XA 52
재고 정보
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These adapters connect items with larger cone to a piece of glassware with a smaller size socket.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)