주요 문서
Z222712
Sigma-Aldrich
Drying-tube assembly for Aldrich Chemical Dryer and Chem-Dry apparatus
Complete, joint: ST/NS 34/35
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩607,681
₩607,681
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩607,681
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩607,681
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
colorless tube
glass stopcock
glass tube
round bottom
조인트
joint: ST/NS34/35
무균
non-sterile
특징
graduations: no
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These replacement drying-tube pieces fit as a replacement parts in the Aldrich Chemical Dryer and Chem-Dry apparatus.
This complete assembly is the drying tube with removable desiccant bulb, 34/35 joint, 3-way glass stopcock. This is for use with the Aldrich Chemical Dryer and Chem-Dry apparatus, Z251984 and Z251992.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)