주요 문서
Z285048
Sigma-Aldrich
Glas-Col® Series O spherical heating mantle
for flask size, 12000 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102405
NACRES:
NB.76
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
AC/DC 입력
115 V
특징
CSA approved
for flask size 12000 mL
제조업체/상표
Glas-Col 100AO1163
재고 정보
not available in EU
not available in EU
출력
1300 W (2x650)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Help to improve safety and efficiency. Cover the top and bottom of 1, 2, or 3-neck flask. Units 1L and larger have a secondary heating element in the top mantle. Not CE compliant.
기타 정보
Must be used with power controller.
법적 정보
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)