주요 문서
Z284866
Sigma-Aldrich
Glas-Col® Series O hemispherical heating mantle
for flask size, 1000 mL, AC/DC input 115 V AC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102405
NACRES:
NB.76
제품 Z284866은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
AC/DC 입력
115 V (AC)
특징
CSA approved
for flask size 1000 mL
제조업체/상표
Glas-Col 100AO408
재고 정보
not available in EU
파라미터
0-450 °C temp. range
출력
380 W
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Series O mantles are the original and the most popular heating mantles.
  • Made from flexible fabrics
  • Fit easily into tight spaces
  • Maximum 450 °C internal operating temperature
  • All mantles include a 4 ft, 2-wire cord and locking connector. A temperature controller is required for operation. The mantles cover the bottom half of single and multi-neck flasks, allowing for full view of contents.
  • 115 V models are CSA compliant
  • 230 V models are CE compliant
법적 정보
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)