주요 문서
Z284688
Supelco
Spectroline® battery-operated UV lamp
Replacement 4 W longwave bulb
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
NACRES:
NC.07
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
크기
6 1/4 in. × 2 in. × 1 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • 4 W longwave bulb
  • Requires 4 AA batteries (not included)
각주
CE Approved
법적 정보
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)