주요 문서
CLS431420
Corning® cryogenic vial with washer
red cap, sterile
동의어(들):
cryovials
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 EA
₩251,517
₩251,517
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
500 EA
₩251,517
About This Item
UNSPSC 코드:
41121704
NACRES:
NB.11
₩251,517
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
red cap
round bottom tube (self-standing)
round polypropylene
설명
internal thread, self-standing
무균
sterile
포장
pack of 50 ea
case of 500 ea
제조업체/상표
Corning 431420
파라미터
-196 °C min. temp.
기술
cryopreservation: suitable
캡 직경
0.47 in.
용량
2 mL
튜브 O.D.
0.50 in.
색상
natural
피팅
cap (Internal Thread)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Corning cryogenic vials have a 2 mL capacity with round bottom, and have a self-standing design. The black graduations and larger marking spots provide easier filling and sample identification.
  • Withstand temperatures to -196 °C
  • Silicone washer for a secure seal
  • Special base design allows vials to be locked into cryogenic rack and tray for single-handed manipulation
  • Sterilized by gamma radiation
  • Certified nonpyrogenic and DNase/RNase-free
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)