주요 문서
Z283827
Spinbar® magnetic stirring fleas
white, L × diam. 7 mm × 2 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
3 EA
₩45,168
₩45,168
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
3 EA
₩45,168
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
NACRES:
NB.72
₩45,168
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
PTFE-coated
cylindrical PTFE-coated
특징
ALNICO V coated magnet
포장
pack of 3 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37119-0007
길이 × 직경
7 mm × 2 mm
길이
7 mm
직경
2 mm
색상
white
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Spinbar® magnetic stirring fleas are designed for use in tubes, vials, and gradient markers.
  • Ideal for mixing of small volume samples in environmental testing and life science applications.
  • Alnico magnet encapsulated in durable and inert FDA grade PTFE (polytetrafluoroethylene) coating.
  • Broad chemical resistance for use in a wide variety of applications.
  • Autoclavable.
Very small, efficient stirring bars. Ideal for vials, micro test tubes, centrifuge tube mixing etc.
  • PTFE-coated
  • ALNICO V coated magnet
법적 정보
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)