주요 문서
Z105074
Sigma-Aldrich
Spinbar® assortment
octagonal PTFE-coated, pack of 16 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
16 EA
₩285,317
₩285,317
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
크기 선택
보기 변경
16 EA
₩285,317
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
NACRES:
NB.72
₩285,317
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
material
octagonal PTFE-coated
포장
pack of 16 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37180-0000
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
2 of each size. 1/2 × 5/16in., 5/8 × 5/16in., 1 × 3/8in., 11/2 × 3/8in., 2 × 3/8in., 21/2 × 3/8in., Flea Micro 7 x 2mm 10 x 3mm.
법적 정보
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2