주요 문서
Z276693
UV quartz cuvette
Semi-micro square, chamber volume 1.4 mL, PTFE cover
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
material
PTFE cover
quartz
제조업체/상표
Starna 9B/Q/10
파라미터
170-2,700 nm spectral range
높이 × 너비 × 깊이
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm, self-masking, black walls
챔버 용적
1.4 mL
경로길이
10 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Spectrally matched Spectrosil® for UV quartz cells for quality control and research applications. Cuvette cells have a fused body with optically polished quartz windows. Fit all standard spectrophotometer cell holders.
법적 정보
Starna is a trademark of Starna Cells Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Coilín Boland et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 71(24), 4895-4910 (2014-07-12)
Membrane proteins are key elements in cell physiology and drug targeting, but getting a high-resolution structure by crystallographic means is still enormously challenging. Novel strategies are in big demand to facilitate the structure determination process that will ultimately hasten the