문서
Z112852
Sigma-Aldrich
PE bench-top base
size M
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103406
NACRES:
NB.35
크기
M
20 in. × 16 in.
두께
1/2 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
BENCH-TOP BASE is not autoclavable and PP BENCH TRAY and rod are autoclavable.
Rigid. Keeps AtmosBag in place. Fits inside respective bag.