주요 문서
Z268887
Safe-Lab Thermometer/Tubing Adapter
joint: ST/NS 24/40, opening size 8 mm
동의어(들):
thermometer holder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F20311-1717
개방부 크기
8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PTFE body with Viton® O-ring and PP screw-cap with inside Viton O-ring for air-tight work. Loosen cap for depth adjustment of thermometer or tubing.
법적 정보
Safe-Lab is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)