주요 문서
Z265918
Sigma-Aldrich
Microporous carbon boiling chips
weight 227 g
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩33,394
₩33,394
출고 가능일2025년 4월 24일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩33,394
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
₩33,394
출고 가능일2025년 4월 24일세부사항
포장
pack of 1 ea
중량
227 g
일반 설명
Eliminates bumping of liquids in boiling operations and distillations.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)