주요 문서
Z265896
Tamer Tabs
good in boiling operations and are highly effective in controlling distillation of liquids
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩32,074
₩32,074
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩32,074
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.43
₩32,074
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
mp
2040 °C
일반 설명
Non-reactive, alumina granules are good in boiling operations and are highly effective in controlling distillation of liquids. Avoid applications with strong alkalis and acids, 227g.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)