주요 문서
Z264768
Sigma-Aldrich
Hydrion® Brilliant pH dip stiks
pH range 1-14
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41113034
NACRES:
NB.79
특징
non-bleeding: no
refill: no
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
Hydrion
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 1 pH unit
pH 범위
1-14
검출 방법
colorimetric
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Direct reading pH stick with clear, bright color matches over the desired pH range.
법적 정보
Hydrion is a registered trademark of Micro Essential Laboratory, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)