주요 문서
Z262846
Sigma-Aldrich
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 16 oz (500 mL), clear, black plastic cap, Poly-Seal® cone liner
동의어(들):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩144,029
₩144,029
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩144,029
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
₩144,029
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
black plastic cap
colorless bottle
glass bottle
round bottle
조인트
Joints threaded neck (28-400)
특징
with cap
포장
pkg of 12 ea
제조업체/상표
WHEATON® W216816
용량
16 oz (500 mL)
직경 × 높이
75 mm × 168 mm
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Convenience packed with closures attached. Bottles made of Wheaton "900" amber glass or "800" clear soda lime flint glass.
Choice of cap styles:
  • White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
  • Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
특징 및 장점
  • Manufactured from clear USP Type III soda-lime glass
  • Polypropylene caps with choice of liners
법적 정보
Poly-Seal is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)