주요 문서
Z261114
Sigma-Aldrich
Nalgene® PassPort IP2 bottles
Narrow-mouth, capacity 1,000 mL
동의어(들):
nalgene bottle, nalgene bottles, nalgene hdpe
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EA
₩92,771
₩92,771
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
6 EA
₩92,771
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
₩92,771
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
high-density polyethylene
polypropylene cap
round translucent bottle
조인트
Joints threaded neck (28-415)
특징
with cap
포장
pack of 6 (bottles)
제조업체/상표
Nalgene® 2099-0032
보틀 직경 × 높이
73 mm × 171 mm
용량
1,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Bottles suitable for shipping. These bottles are in compliance with the new United Nations Performance-Oriented Packaging regulations for shipping. IP2 marking, material, volume, and registration notch molded into bottom of bottle. Leakproof. Evaluated at 15 psi.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
PassPort is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)