주요 문서
Z260185
FORTUNA® Optifix® Solvent bottle-top dispenser
Solvents model, volume 100-500 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩5,137,017
₩5,137,017
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩5,137,017
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
₩5,137,017
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
subdivision 5.0 mL
제조업체/상표
Fortuna Graf 101.081-58
부피 측정 범위
100-500 mL
용적
100-500 mL
피팅
GL 40
GL 45
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For dispensing solvents
Features:
  • Dispensing piston made of glass
  • Visible dispensing process by the use of a dispensing cylinder made of glass, coated with plastic-protection against breakage
  • Fully positional FIX adapter made of white PP for dispensers up to 10 mL or solid white PTFE for dispensers from 30 - 500 mL size
  • Valve block made of PTFE, no metal springs in the valve - no corrosion
  • Ergonomic finger protection cap
  • Fast and easy volume setting with additional fine adjustment
  • Optifix Solvent dispenser available up to 500 mL
Supplied as Optifix Solvent dispenser, 2 PP adapters GL40 + GL45 & 1 PTFE intake tube
법적 정보
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)