주요 문서
Z260029
Sigma-Aldrich
FORTUNA® Optifix® Basic bottle-top dispenser
volume 6-30 mL
동의어(들):
Optifix Dispenser
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩967,600
₩967,600
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩967,600
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
₩967,600
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
subdivision 0.5 mL
제조업체/상표
Fortuna Graf 101.080-44
부피 측정 범위
6-30 mL
용적
6-30 mL
피팅
GL 40
GL 45
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For dispensing aqueous solutions, acids and crystallizing liquids
Features:
  • PTFE encased dispensing piston
  • Visible dispensing process by the use of a dispensing cylinder made of glass, coated with plastic-protection against breakage
  • Ergonomic finger protection cap
  • Fast and easy volume setting with additional fine adjustment
  • FIX adapter made of white PP up to 10 mL; FIX adapter made of solid white PP from 30 mL size
  • Valve block made of PTFE, no metal springs in the valve - no corrosion
  • Optifix® Basic dispenser available up to 500 mL
Supplied as Optifix® Basic dispenser, 2 PP adapters GL40 + GL45 & 1 PTFE intake tube
법적 정보
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)