주요 문서
Z257419
Spirit-filled low-temperature thermometer
L 305 mm (30.5 cm), temp. range -200/30 °C
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩522,421
₩522,421
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩522,421
About This Item
UNSPSC 코드:
41112303
NACRES:
NB.79
₩522,421
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
HB Instruments B60760-1600
파라미터
-200/30 °C temp. range
길이
305 mm (30.5 cm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
These thermometers contain an organic liquid except Z257419 which is filled with a clear Toluene liquid. Total-immersion. 1° divisions for use in general-laboratory, low-temperature applications.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)