주요 문서
Z253170
Scienceware® Fritware® immersion filters
diam. × L 40 mm × 90 mm
동의어(들):
filter candle
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩91,756
₩91,756
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩91,756
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
₩91,756
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
high-density polyethylene
포장
pkg of 2
제조업체/상표
Bel-Art
직경 × 길이
40 mm × 90 mm
공극 크기
90-130 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For recovery of solids without having to transfer material to funnels. 70 μm disc and body. May be precoated for fine filtration.
법적 정보
Fritware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)