주요 문서
Z252778
Sigma-Aldrich
Ultrasonic processors 500W and 750W
coupler
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩605,042
₩605,042
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩605,042
About This Item
UNSPSC 코드:
41101519
NACRES:
NB.74
₩605,042
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
coupler dimensions: 3 5/8 in. (9.2 mm)
제조업체/상표
Sonics & Materials 630-0421
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For ultrasonic stepped microtips.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)