주요 문서
Z659142
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer probes
MS 72 microtip
동의어(들):
ultra-narrow probe sonicator, ultrasonic probe
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩455,329
₩455,329
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩455,329
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.74
₩455,329
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
material
titanium (Ti-6AI-4V alloy)
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bandelin 492
재고 정보
available only in EU
직경 × 길이
2 mm × 191 mm
직경
≥4 mm
용적
1-25 mL , HD 2070
2-30 mL , HD 2200
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Amplitude: HD 2070 = 200 mmss/HD 2200 = 250 mmss
For use with HD 2070 homogenizer or HD 2200 homogenizer and SG 213G horn.
Transmit mechanical longitudinal waves into the sample. They are thermoresistant, can be treated in autoclaves and are resistant to corrosive media. Sample volume, diameter of the processing vessel and the required amplitude determine the selection of the unit and the type of probe. The higher the amplitude, the more intense the sonication.
Using the product image (from left to right):
MS 72 micro tip
MS 73 micro tip
KE 76 tapered tip
VS 70 T extended probe
VS 200 T extended probe
TT 13 flat tip
TT 19 flat tip
TT 25 flat tip
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)