주요 문서
Z247235
Coors porcelain crucible cover
cap size D, I.D. 54 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩361,746
₩361,746
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩361,746
About This Item
UNSPSC 코드:
41122200
NACRES:
NB.43
₩361,746
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
캡 크기
D
포장
pkg of 12 ea
제조업체/상표
Coorstek 66125
I.D.
54 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Coors porcelain crucible cover is glazed all over except for the rim.
특징 및 장점
  • Ensures great resistance to thermal-shock
  • Durable
  • Rigid
  • Sustained refractory qualities
기타 정보
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
법적 정보
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. Kindly describe how many pieces of lid are there in this pack.
    1 답변
    1. This product is sold as a package of 12 each. There are 12 covers included.