주요 문서
Z247057
Coors casserole
capacity 270 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩109,011
₩109,011
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩109,011
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.43
₩109,011
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
circles
porcelain
무균
non-sterile
포장
case of 12 ea (Internal pack of 6)
제조업체/상표
Coorstek 66060
용량
270 mL
직경 × 높이
100 mm × 50 mm
접시 직경
100 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Porcelain, with lip and flat handle. Glazed inside and out, except for rim and top of handle.
법적 정보
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)