주요 문서
Z243655
Sigma-Aldrich
Thermowell heating mantle
for flask size, 50 mL, AC/DC input 110 - 120 V AC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102405
NACRES:
NB.76
제품 Z243655은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
AC/DC 입력
110-120 V, US 3-pin plug (AC)
material
steel
특징
CE compliant
CSA approved 110V to 120V models
for flask size 50 mL
재고 정보
not available in EU
파라미터
0-550 °C temp. range
중량
1.4 lb
전력 소비
100 W
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Economical and dependable. These mantles have a ceramic heat cavity (resistance wire completely embedded), a grounded metal housing for safer operation, a low profile that permits magnetic stirring, and can be operated at up to 550 °C. May be used as an air or sand bath. All models have a 36 in., 3-wire, integral power cord with U.S. plug (used as an interconnector plug with POWERMITE heat controllers). 50/60 Hz.
법적 정보
POWERMITE is a trademark of Laboratory Craftsmen, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)