주요 문서
Z238732
PTFE blade for stirrer shafts
blade diam. 75 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩18,372
₩18,372
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩18,372
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
NACRES:
NB.72
₩18,372
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
PTFE
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Cowie 002.1075.1
블레이드(blade) 직경
75 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1