주요 문서
Z223549
Sigma-Aldrich
Aldrich® septum-inlet adapter, male
Screw-thread, joint: ST/NS 29/32
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩169,201
₩169,201
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩169,201
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
₩169,201
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS29/32
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Septum-inlets require septum Z565695 or Z565679 except where noted.
결합
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)