주요 문서
Z215481
Rigid PTFE sleeve
joint: ST/NS 19/26
동의어(들):
ptfe sleeves
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩18,372
₩18,372
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩18,372
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.35
₩18,372
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS19/26
제조업체/상표
Cowie
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Robust, PTFE sleeve with substantial grip-ring for repeated use and ease of handling. Transverse trapezoidal sealing rings provide grease-free, high-vacuum performance at temperatures up to 280°C.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)