문서
Z215260
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 650 mm, blade diam. 140 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
NACRES:
NB.72
material
PTFE
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Cowie 005.365.1.2
길이
650 mm
블레이드(blade) 직경
140 mm
샤프트 직경
9.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1