주요 문서
Z189898
Sigma-Aldrich
Spinplus® magnetic stirring bar
size 1 1/2 in. × 1 1/2 in.
동의어(들):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩33,292
₩33,292
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩33,292
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
NACRES:
NB.72
₩33,292
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
PTFE-coated
cross PTFE-coated
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37144-0112
길이
38.1 mm
직경
15.8 mm
크기
1 1/2 in. × 1 1/2 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Cross-shaped bars create a deep vortex for stable operations.
법적 정보
Spinplus is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)