주요 문서
Z189847
Sigma-Aldrich
Spinplus® magnetic stirring bar
size 3/8 in. × 3/8 in.
동의어(들):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩21,924
₩21,924
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩21,924
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
₩21,924
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
PTFE-coated
cross PTFE-coated bar
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37144-0038
길이
9.5 mm
직경
4.7 mm
크기
3/8 in. × 3/8 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Cross-shaped bars create a deep vortex for stable operations.
법적 정보
Spinplus is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)