주요 문서
BR137634
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, crosshead
crosshead, H × D 10 mm × 25 mm
동의어(들):
Magnetic Stirring Bars, PTFE
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩157,427
₩157,427
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩157,427
About This Item
UNSPSC 코드:
41122401
NACRES:
NB.72
₩157,427
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
PTFE-coated
crosshead
제조업체/상표
BRAND 137634
높이 × 직경
10 mm × 25 mm
길이
25 mm
직경
10 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Steady spinning position. Excellent stirring action.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)