주요 문서
Z188018
Sigma-Aldrich
Disposable UV-grade methacrylate cuvettes
Disposable UV-grade methacrylate cuvettes
1명의 제품 평가자(총 1명)가 샘플 제품을 받았거나 프로모션에 참여했습니다
capacity 4.5 mL, pathlength 10 mm, macro, clear wall
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩254,867
₩254,867
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩254,867
About This Item
UNSPSC 코드:
41121813
NACRES:
SB.32
₩254,867
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
material
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) vial
포장
pkg of 500 ea
스펙트럼 범위 측정 범위
285-800 nm
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
길이 × 너비 × 높이
12.7 mm × 12.7 mm × 45 mm
용량
4.5 mL
경로길이
10 mm
검출 방법
photometric
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Economical UV-grade methacrylate disposable cuvettes. Select either grooved non-optical walls for better grip or four-sided clear walls. All cells have a 10 mm pathlength and are supplied without stoppers.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
질문
후기
1명의 제품 평가자(총 1명)가 샘플 제품을 받았거나 프로모션에 참여했습니다
활성 필터
  1. Roberts Creek, BC
    • 상품평 1
    • 투표 0
    별 5개 중 3개입니다.
    Decent but some are scratched
    Most of the cuvettes are great and working well, but we have found that maybe 1 in 10 are scratched and unusable straight from the box.
    Google로 번역
    도움이 되었습니까?
    1. Sigma-Aldrich Corporation의 답변:
      Thank you for your review. We are sorry to hear that you are facing issues with the quality of some of your cuvettes. We have raised the issue with product management, and would also encourage customers to call or email us for additional support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a "Report Product Issues" form.