주요 문서
Z186759
PVC stopcock
L 60 mm, bore 4 mm, connections O.D. 6 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩77,039
₩77,039
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩77,039
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.51
₩77,039
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pack of 1 ea
길이
60 mm
보어(bore)
4 mm
커넥션 O.D.
6 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PVC stopcock for use with for 6 mm (1/4") tubing.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)