주요 문서
Z186732
Gas expansion bag
capacity ~242 mL
동의어(들):
expansion vessel, gas pipette protection
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩65,772
₩65,772
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩65,772
About This Item
UNSPSC 코드:
24111500
NACRES:
NB.51
₩65,772
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
rubber
포장
pack of 1 ea
파라미터
6 psi max. pressure
용량
~242 mL
호스 I.D. × O.D.
6 mm × 11 mm
일반 설명
Attaches to top of expansion compartment of gas pipettes to protect solutions from atmosphere. 4 × 2 in. natural-rubber bag with 24 in. flexible tubing.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)