주요 문서
Z182222
Perfektum® one-way compression-nut stopcock
8 mm O.D. hose barb to 8 mm O.D. hose barb
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩132,864
₩132,864
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩132,864
About This Item
UNSPSC 코드:
41122000
NACRES:
NB.03
₩132,864
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
특징
For 1/4 to 5/16 in I.D. tubing
제조업체/상표
Popper 6027
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Water tested at 80 psi.
법적 정보
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)