주요 문서
Z180076
Supelco
Ace large chromatography column
I.D. × L 50 mm × 600 mm, capacity 1.18 L
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151816
NACRES:
SB.52
제조업체/상표
Ace Glass 582055
기술
LPLC: suitable
I.D. × 길이
50 mm × 600 mm
용량
1.18 L
적합성
suitable for chromatography
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Rugged borosilicate glass column with #50 internal Ace-Threds on ends to which a wide variety of upper and lower adapters can be fitted. Suitable for ion-exchange or activated-carbon work. Order column adapters separately.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)