주요 문서
Z178489
Tubing connectors
size 118 mm × 67 mm, "T"
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩210,308
₩210,308
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩210,308
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
₩210,308
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
for tubing i.d. 5/16 ‑ 9/16 in.
포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
Bel-Art F19657-0000
크기
118 mm × 67 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The "five-in-one" fits 5 sizes of tubing and will connect the same size tubing on both ends or act as a reducer for any combination within the range. The inside diameter increases with notch size when unneeded length is cut off for unrestricted flow. The molded PP connectors are steam auto-clavable at 121 °C (250 °F).
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)